Learn More
1,2,3,6-Tetrahidro-alfa,4-bis(p-metoxifenil)-1-metil-3-piridinametanol, TRC
Código de producto. 30428621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428621 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30428621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT117590100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,6-Tetrahydro-alpha,4-bis(p-methoxyphenyl)-1-methyl-3-pyridinemethanol
CAS 10185-04-3
Fórmula molecular C21H25NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,2,3,6-Tetrahydro-α,4-bis(4-methoxyphenyl)-1-methyl-3-pyridinemethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25NO3/c1-22-13-12-19(15-4-8-17(24-2)9-5-15)20(14-22)21(23)16-6-10-18(25-3)11-7-16/h4-12,20-21,23H,13-14H2,1-3H3
SMILES OC(C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=CCN(C1)C)C3=CC=C(C=C3)OC
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)(4-(4-metoxifenil)-1-metil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-3-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 399.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.18