Learn More
1,2,3,6-tetrahidro-1-nitrosopiridina, TRC
Código de producto. 30454205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30454205 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30454205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT666670100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitroso-1,2,3,6-tetrahydropyridine
CAS 55556-92-8
Fórmula molecular C5 H8 N2 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitrosopyridine, Pyridine','1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso- (7CI','9CI','ACI), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitrosopyridine (ACI), 1-Nitroso-1,2,3,6-tetrahydropyridine, N-Nitroso-1,2,3,6-tetrahydropyridine, N-Nitroso-1,2,5,6-tetrahydropyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2H,3-5H2
SMILES O=NN1CCC=CC1
Nombre IUPAC 1-nitroso-3,6-dihidro-2H-piridina
Peso molecular (g/mol) 112.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.064
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.