Learn More
1,2,3,6-Tetra-O-pivaloil-Alfa-D-galactofuranósido, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,6-Tetra-O-pivaloyl-a-D-galactofuranoside |
| CAS | 220017-49-2 |
| Fórmula molecular | C26 H44 O10 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H44O10/c1-23(2,3)19(28)32-13-14-15(27)16(34-20(29)24(4,5)6)17(35-21(30)25(7,8)9)18(33-14)36-22(31)26(10,11)12/h14-18,27H,13H2,1-12H3/t14-,15+,16+,17-,18-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilpropanoato de [(2R,3S,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2,2-dimetilpropanoiloxi)-3-hidroxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 516.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 516.2934 |