Learn More
1,2,3,6,7,8-hexahidropireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,6,7,8-Hexahydropyrene |
| CAS | 1732-13-4 |
| Fórmula molecular | C16H16 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | NSC 60599 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h7-10H,1-6H2 |
| SMILES | C1Cc2ccc3CCCc4ccc(C1)c2c34 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,6,7,8-hexahidropireno |
| Peso molecular (g/mol) | 208.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1252 |