Learn More
1,2,3,6,7,8-hexacloronaftalenoContiene P237980, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,6,7,8-Hexachloronaphthalene |
| CAS | 17062-87-2 |
| Fórmula molecular | C10 H2 Cl6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Naphthalene, 1,2,3,6,7,8-hexachloro-, 1,2,3,6,7,8-Hexachloronaphthalene, 2,3,4,5,6,7-Hexachloronaphthalene, PCN 70, 1,2,3,6,7,8-HexaCN, 1,2,3,6,7,8-HxCN, 123678-Hexachloronaphthalene, 123678-HexaCN, 123678-HxCN, PCN-70 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H2Cl6/c11-4-1-3-2-5(12)8(14)10(16)6(3)9(15)7(4)13/h1-2H |
| SMILES | Clc1cc2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,6,7,8-hexacloronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 334.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.8288 |