Learn More
1,2,3,5-tetrahidro-7-metil-1,5-dioxo-6-indolizinacarbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,5-Tetrahydro-7-methyl-1,5-dioxo-6-indolizinecarbonitrile |
| CAS | 58610-63-2 |
| Fórmula molecular | C10H8N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2O2/c1-6-4-8-9(13)2-3-12(8)10(14)7(6)5-11/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(C#N)C(=O)N2CCC(=O)C2=C1 |
| Nombre IUPAC | 7-metil-1,5-dioxo-2,3-dihidroindolizina-6-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 188.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0586 |