Learn More
1,2,3,5-tetraclorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene |
| CAS | 634-90-2 |
| Fórmula molecular | C6 H2 Cl4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzene','1,2,3,5-tetrachloro-, 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene, 1,2,4,6-Tetrachlorobenzene, NSC 78934 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H |
| SMILES | Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,5-Tetraclorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 215.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.8911 |