Learn More
1,2,3,5-Tetraclorobenceno-d2, TRC
Código de producto. 30138649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138649 2 mg 2 miligramos
30134929 1 mg 1 miligramo
17907609 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30138649 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2919962MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2199-74-8
Fórmula molecular C6 D2 Cl4
Peso molecular (g/mol) 217.904
Sinónimo Benzene-m-d2, 2,4,5,6-tetrachloro- (8CI), Benzene-m-d2, tetrachloro- (7CI), 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-d2, 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-D2
Nombre IUPAC 1,2,3,5-tetracloro-4,6-dideuteriobenceno
SMILES [2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-d2
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H/i1D,2D
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.904