Learn More
1,2,3,5-Tetra-O-benzoil-2-C-metil-Beta-D-ribofuranosa, TRC
Código de producto. 30423112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423112 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30423112 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2842201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-beta-D-ribofuranose
CAS 15397-15-6
Fórmula molecular C34 H28 O9
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2,3,5-Tetra-O-Benzoyl-2-C-Methyl-B-D-Ribofuranose
Fórmula InChI InChI=1S/C34H28O9/c1-34(43-32(38)26-20-12-5-13-21-26)28(41-30(36)24-16-8-3-9-17-24)27(22-39-29(35)23-14-6-2-7-15-23)40-33(34)42-31(37)25-18-10-4-11-19-25/h2-21,27-28,33H,22H2,1H3/t27-,28-,33+,34-/m1/s1
SMILES C[C@]1(OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)O[C@H](COC(=O)c4ccccc4)[C@H]1OC(=O)c5ccccc5
Nombre IUPAC benzoato de [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-tribenzoiloxi-4-metiloxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 580.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.1733