Learn More
1,2,3,5-tetra-O-benzoil-2-C-metil-beta-D-ribofuranosa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490667 5 g 5 g
15480667 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66930.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15397-15-6 | Molecular Formula: C34H28O9 | Molecular Weight: 580.589 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15397-15-6
Fórmula molecular C34H28O9
Peso molecular (g/mol) 580.589
Número MDL MFCD07369658
Clave InChI QJZSLTLDMBDKOU-VBHQRPIPSA-N
Sinónimo 1,2,3,5-tetra-o-benzoyl-2-c-methyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-benzoyl-2-c-methyl-b-d-ribofuranose, 2s,3r,4r,5r-5-benzoyloxy methyl-3-methyltetrahydrofuran-2,3,4-triyl tribenzoate, 2s,3r,4r,5r-2,4-bis benzoyloxy-5-benzoyloxy methyl-3-methyloxolan-3-yl benzoate, 1,2,3,5-tetra-o-benzoyl-2'-c-methyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-benzoyl-2-c-methyl-beta-d ribofuranose, 2-c-methyl-beta-d-ribofuranose 1,2,3,5-tetrabenzoate, 2-c-methyl-1,2,3,5-tetra-o-benzoyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-benzoyl-2-c-methyl-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-benzoyl-2-c-methyl-beta-d-ribofura
PubChem CID 10875560
Nombre IUPAC benzoato de [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-tribenzoiloxi-4-metiloxolan-2-il]metilo
SMILES CC1(C(C(OC1OC(=O)C2=CC=CC=C2)COC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4)OC(=O)C5=CC=CC=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-beta-D-ribofuranose
Punto de fusión 147°C to 163°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform or acetonitrile
Rotación óptica +70° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo