Learn More
1,2,3,5-tetra-O-acetil beta-L-ribofuranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-L-Ribofuranose |
| CAS | 144490-03-9 |
| Fórmula molecular | C13 H18 O13 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl β-L-Ribofuranose, β-L-Ribofuranose Tetraacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2S,3S,4S,5R)-3,4,5-triacetoxitetrahidrofuran-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 382.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.0747 |