Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,5-Tetra-O-acetil-beta-L-ribofuranosa, 98 %
Código de producto. 15407299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407299 1 g 1 g
15417299 5 g 5 g
15427299 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15407299 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66074.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144490-03-9 | C13H18O9 | 318.278 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144490-03-9
Fórmula molecular C13H18O9
Peso molecular (g/mol) 318.278
Número MDL MFCD00674547
Clave InChI IHNHAHWGVLXCCI-UMSGYPCISA-N
Sinónimo 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-l-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-l-ribofuranose, 2s,3s,4s,5r-3,4,5-tris acetyloxy oxolan-2-yl methyl acetate, beta-l-ribofuranose 1,2,3,5-tetra-o-acetate, beta-l-ribofuranose tetraacetate, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-?-l-ribofuranose, 2s,3s,4s,5r-3,4,5-triacetyloxyoxolan-2-yl methyl acetate, 2r,3s,4s,5s-5-acetoxymethyl tetrahydrofuran-2,3,4-triyl triacetate
PubChem CID 69431757
Nombre IUPAC acetato de [(2S,3R,4R,5S)-3,4,5-triacetiloxoxolan-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-beta-L-ribofuranose
Punto de fusión 80°C to 83°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Rotación óptica +12.7° (c=2.4 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo