Learn More
1-(2,3,5,6-Tetrametilfenilsulfonil)-L-prolina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15478655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478655 250 mg 250 miligramos
15468655 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33819.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1009282-06-7
Fórmula molecular C15H21NO4S
Peso molecular (g/mol) 311.396
Número MDL MFCD06409475
Clave InChI DFFZRBIPGBTBHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonyl proline, 1-2,3,5,6-tetramethylphenylsulfonyl-l-proline, 1-2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonylpyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-2,3,5,6-tetramethyl-benzenesulfonyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 3157170
Nombre IUPAC ácido 1-(2,3,5,6-tetrametilfenil)sulfonilpirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1C)S(=O)(=O)N2CCCC2C(=O)O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,3,5,6-Tetramethylphenylsulfonyl)-L-proline
Punto de fusión 121°C to 124°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.4
Rotación óptica −47° (c=1 in DMF)
Porcentaje de pureza 96%