Learn More
1,2,3,5,6-penta-O-benzoil-alfa,beta-galactofuranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,5,6-Penta-O-benzoyl-alpha,beta-galactofuranose |
| CAS | 138811-45-7 |
| Fórmula molecular | C41H32O11 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C41H32O11/c42-36(27-16-6-1-7-17-27)47-26-32(48-37(43)28-18-8-2-9-19-28)33-34(49-38(44)29-20-10-3-11-21-29)35(50-39(45)30-22-12-4-13-23-30)41(51-33)52-40(46)31-24-14-5-15-25-31/h1-25,32-35,41H,26H2/t32-,33-,34-,35+,41?/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OC[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H]2OC(OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@H]2OC(=O)c5ccccc5)c6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | benzoato de [(2S)-2-benzoiloxi-2-[(2S,3S,4R)-3,4,5-tribenzoiloxioxolan-2-il]etilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 700.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 700.1945 |