Learn More
1,2,3,5,6,7-Hexahidro-S-5-indaceno-4il-amina, TRC
Código de producto. 30405334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405334 2.5 g 2.50 g
30393668 250 mg -
30404773 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2940502.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63089-56-5
Fórmula molecular C12 H15 N
Peso molecular (g/mol) 173.25
Nombre IUPAC 1,2,3,5,6,7-hexahidro-s-indaceno-4-amina
SMILES Nc1c2CCCc2cc3CCCc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,5,6,7-Hexahydro-S-5-indacen-4yl-amine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N/c13-12-10-5-1-3-8(10)7-9-4-2-6-11(9)12/h7H,1-6,13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.1204