Learn More
1-(2,3,4-trimetoxibencil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimetazidine |
| CAS | 5011-34-7 |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Piperazine, 1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, Piperazine, 1-(2,3,4-trimethoxybenzyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-[(2,3,4-Trimethoxyphenyl)methyl]piperazine, 1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine, 4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine, Preductal, Preductal MB, Trim |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O3/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(CN2CCNCC2)c(OC)c1OC |
| Nombre IUPAC | 1-[(2,3,4-trimetoxifenil)metil]piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 266.336 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.163 |