Learn More
1,2,3,4-tetrametilbenceno, TRC
Código de producto. 30135522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135522 2.5 g 2.50 g
30133828 5 g 5 g
30004226 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8890002.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-23-3
Fórmula molecular C10 H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Sinónimo 1,2,3,4-Tetramethylbenzene, NSC 93932, Prehnitene, Prehnitol
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrametilbenceno
SMILES Cc1ccc(C)c(C)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetramethylbenzene
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14/c1-7-5-6-8(2)10(4)9(7)3/h5-6H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.1096