Learn More
1,2,3,4-Tetrahidroquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10765801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10765801 25 g Frasco de vidrio 25 g
10503881 100 g Frasco de vidrio 100 g
10675762 500 g Frasco de vidrio 500 g
11996491 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10765801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138270250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 635-46-1 | C9H11N | 133.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635-46-1
Fórmula molecular C9H11N
Peso molecular (g/mol) 133.19
Número MDL MFCD00006693
Clave InChI LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline
PubChem CID 69460
ChEBI CHEBI:213323
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidroquinolina
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Punto de fusión 15.0°C to 17.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 249.0°C
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5930 to 1.5950
Cantidad 25 g
Beilstein 20,262
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol
Viscosidad 12.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.