Learn More
1,2,3,4-Tetrahidroquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469767 500 g 500 g
11459767 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22750.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 635-46-1 | C9H11N | 133.19 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline is used as an antioxidant and corrosion inhibitor. It is an active component in various dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,2,3,4-tetrahidroquinolina se utiliza como antioxidante e inhibidor de corrosión. Es un componente activo en diferentes colorantes.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter, disulfuro de carbono y muchos disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635-46-1
Fórmula molecular C9H11N
Peso molecular (g/mol) 133.19
Número MDL MFCD00006693
Clave InChI LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline
PubChem CID 69460
ChEBI CHEBI:213323
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidroquinolina
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Punto de fusión ∼14°C
Densidad 1.059
Punto de ebullición 248°C to 250°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Índice de refracción 1.595
Cantidad 500 g
Beilstein 116149
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether,carbon disulfide and many organic solvents. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 99%