Learn More
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11954934 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11954934 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11954934 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S3464
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno119-64-21000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 119-64-2, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C10H12
Número MDL MFCD00001733
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 132.21
PubChem CID 8404
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:35008
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio