Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Reagent Grade, 99%, Honeywell™
Código de producto. 15685500 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15685500 100 mL Glass Bottle 100 ml
15695500 1 L Glass Bottle 1 litro
15618410 4 L Glass Bottle 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15685500 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 429325100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 119-64-2
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.21
Número MDL MFCD00001733
Clave InChI CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Punto de fusión -35°C
Color Incolora
Densidad 0.973g/mL at 25°C
Punto de ebullición 207°C
Temperatura de inflamación 71°C (159.8°F)
Espectro infrarrojo Conforms to structure
Envase Glass Bottle
Índice de refracción n20/D 1.541
Cantidad 100 mL
Número UN UN3082
Beilstein 1446407
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.2g/mol
Porcentaje de pureza 99%