Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Reagent Grade, ≥97%, Honeywell™
Código de producto. 15638410 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 L
Envase:
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
20 litros
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15638410 20 L Lata de acero inoxidable 4 litros
15605580 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15638410 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 4564384L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 119-64-2
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.21
Número MDL MFCD00001733
Clave InChI CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Punto de fusión -35°C
Color Incolora
Densidad 0.973g/mL at 25°C
Punto de ebullición 207°C
Temperatura de inflamación 71°C (159.8°F)
Espectro infrarrojo Conforms to structure
Envase Lata de acero inoxidable
Índice de refracción n20/D 1.541
Cantidad 20 L
Número UN UN3082
Beilstein 1446407
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.2g/mol
Porcentaje de pureza ≥97%