Learn More
1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, 98+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10423255 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10423255 10 L Bidón de metal 10 LT
10071550 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10255430 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10423255 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146730100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00€
    440.00€ / 10 litros
    Ahorro 14.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 119-64-2 | C10H12 | 132.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-64-2
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.21
Número MDL MFCD00001733
Clave InChI CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -35.0°C
Densidad 0.9730g/mL
Punto de ebullición 207.0°C
Temperatura de inflamación 77°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Bidón de metal
Fórmula lineal C10H12
Índice de refracción 1.5400 to 1.5420
Cantidad 10 L
Beilstein 05, IV, 1388
Fieser 01,1142
Índice Merck 15, 9368
Gravedad específica 0.973
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosidad 2.2 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.2
Porcentaje de pureza 98+%
Grado Pure