Learn More
1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, 98+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071550 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10255430 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10423255 10 L Bidón de metal 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10071550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146730010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    101.00€ / 1 litros
    Ahorro 4.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 119-64-2 | C10H12 | 132.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-64-2
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.21
Número MDL MFCD00001733
Clave InChI CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -35.0°C
Densidad 0.9730g/mL
Punto de ebullición 207.0°C
Temperatura de inflamación 77°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H12
Índice de refracción 1.5400 to 1.5420
Cantidad 1 L
Beilstein 05, IV, 1388
Fieser 01,1142
Índice Merck 15, 9368
Gravedad específica 0.973
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosidad 2.2 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.2
Porcentaje de pureza 98+%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene