Learn More
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11447167
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11447167 250 g 250 g
11437167 1000 g 1000 g
11457167 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11447167 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14962.30
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 119-64-2 | C10H12 | 132.21 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, is used as an intermediate for organic synthesis, solvent. It is used as a solvent.It is also used for the laboratory synthesis of dry HBr gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno se utiliza como intermediario para la síntesis orgánica, disolvente. Se utiliza como disolvente. También se utiliza para la síntesis de laboratorio de gas HBr seco.
Solubilidad
Es insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Sensible al aire y a la luz. Sensible al calor. Puede oscurecer en el almacenamiento. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119-64-2
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.21
Número MDL MFCD00001733
Clave InChI CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Punto de fusión -36°C
Densidad 0.966
Punto de ebullición 206°C to 207°C
Temperatura de inflamación 77°C (171°F)
Índice de refracción 1.54
Cantidad 250 g
Número UN UN3082
Beilstein 1446407
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9221
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.21
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene