Learn More
1,2,3,4-Tetrahidronaftalen-2-amina (> 80%), CTR
Código de producto. 30335471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335471 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30335471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41624050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine
CAS 2954-50-9
Fórmula molecular C10H13N
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,10H,5-7,11H2
SMILES NC1CCc2ccccc2C1
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-amina
Peso molecular (g/mol) 147.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1048