Learn More
1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, TRC
Código de producto. 30421378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421378 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30421378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29382010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
CAS 91-21-4
Fórmula molecular C9H11N
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-2-azanaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline, 3,4-Dihydro-1H-isoquinoline, NSC 15312
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-4,10H,5-7H2
SMILES C12=C(CNCC2)C=CC=C1
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina
Peso molecular (g/mol) 133.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0891