Learn More
1,2,3,4-Tetrahidroisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348005 100 g 100 g
11338005 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08143.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 91-21-4 | C9H11N | 133.19 g/mol
It is used as a reagent in the preparation of4-(1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxamides as antiproliferative tubulin inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo en la preparación de 4-(1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidina-1-carboxamidas como inhibidores antiproliferativos de la tubulina.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C 20 g/l.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger del calor. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-21-4
Fórmula molecular C9H11N
Peso molecular (g/mol) 133.19
Número MDL MFCD00006896
Clave InChI UWYZHKAOTLEWKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-azanaphthalene, unii-56w89fbx3e, chembl14346, 3,4-dihydro-1h-isoquinoline, tetrahydroisoquinolin
PubChem CID 7046
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Punto de fusión -30°C
Densidad 1.049
pH 11
Punto de ebullición 232°C to 233°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.568
Cantidad 100 g
Beilstein 116156
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 20g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 97%