Learn More
1,2,3,4-Tetrahidroisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338005 25 g 25 g
11348005 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08143.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 91-21-4 | C9H11N | 133.19 g/mol
It is used as a reagent in the preparation of4-(1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxamides as antiproliferative tubulin inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo en la preparación de 4-(1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidina-1-carboxamidas como inhibidores antiproliferativos de la tubulina.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C 20 g/l.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger del calor. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-21-4
Fórmula molecular C9H11N
Peso molecular (g/mol) 133.19
Número MDL MFCD00006896
Clave InChI UWYZHKAOTLEWKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-azanaphthalene, unii-56w89fbx3e, chembl14346, 3,4-dihydro-1h-isoquinoline, tetrahydroisoquinolin
PubChem CID 7046
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Punto de fusión -30°C
Densidad 1.049
pH 11
Punto de ebullición 232°C to 233°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.568
Cantidad 25 g
Beilstein 116156
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 20g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline