Learn More
1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-6,7-hidrobromuro de diol, TRC
Código de producto. 30456983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456983 10 mg 10 miligramos
30454740 50 mg 50 miligramos
30455002 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456983 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79748810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52768-23-7
Fórmula molecular C9H11NO2.HBr
Peso molecular (g/mol) 246.1
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-6,7-diol; hidrobromuro
SMILES Br.Oc1cc2CCNCc2cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-6,7-diol Hydrobromide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2.BrH/c11-8-3-6-1-2-10-5-7(6)4-9(8)12;/h3-4,10-12H,1-2,5H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0051