Learn More
Ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1-acético, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10206111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10206111 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10206111 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334380010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid
Nombre de nota 98%
CAS 105400-81-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 248.0°C to 251.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H13NO2
Número MDL MFCD00215024
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-yl acetic acid, 2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl acetic acid, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl-acetic acid, 2-1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinyl acetic acid, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-ylacetic acid, 1-isoquinolineaceticacid, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinylacetic acid, 2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolyl acetic acid, tetrahydroisoquinolylacetic acid
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
Clave InChI BUAVPRGEIAVFBF-JTQLQIEISA-N
SMILES [O-]C(=O)C[C@@H]1[NH2+]CCC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC ácido 2-(1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1-il)acético
Peso molecular (g/mol) 191.23
PubChem CID 2733683
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo