Learn More
1,2,3,4-tetrahidrociclopent[b]indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrahydrocyclopent[b]indole |
| CAS | 2047-91-8 |
| Fórmula molecular | C11H11N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,2,3,4-Tetrahydrocyclopent[b]indole, 1,2,3,4-Tetrahydrocyclopenta[b]indole, 2,3-(1,3-Propanediyl)-1H-Indole, 2,3-Trimethyleneindole, NSC 112674 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N/c1-2-6-10-8(4-1)9-5-3-7-11(9)12-10/h1-2,4,6,12H,3,5,7H2 |
| SMILES | C1Cc2[nH]c3ccccc3c2C1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetrahidrociclopenta[b]indol |
| Peso molecular (g/mol) | 157.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0891 |