Learn More
1,2,3,4-Tetrahidroestaurosporina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrahydro Staurosporine |
| CAS | 220038-19-7 |
| Fórmula molecular | C28 H26 N4 O3 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 9,13-Epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-1-one','2,3,10,11,12,13,15,16,17,18-decahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-','(9S,10R,11R,13R)-, (9S,10R,11R,13R)-2,3,10,11,12,13,15,16,17,18-Decahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-9,13-epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-1-one, AFN 941, 1,2,3,4-Tetrahydro Staurosporin, 1,2,3,4-Tetrahydrostaurosporin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20-,26-,28+/m1/s1 |
| SMILES | CN[C@@H]1C[C@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35 |
| Peso molecular (g/mol) | 466.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.2005 |