Learn More
1,2,3,4-Tetrahidroestaurosporina, TRC
Código de producto. 30414828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30414828 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30414828 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2957001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydro Staurosporine
CAS 220038-19-7
Fórmula molecular C28 H26 N4 O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo 9,13-Epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-1-one','2,3,10,11,12,13,15,16,17,18-decahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-','(9S,10R,11R,13R)-, (9S,10R,11R,13R)-2,3,10,11,12,13,15,16,17,18-Decahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-9,13-epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-1-one, AFN 941, 1,2,3,4-Tetrahydro Staurosporin, 1,2,3,4-Tetrahydrostaurosporin
Fórmula InChI InChI=1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20-,26-,28+/m1/s1
SMILES CN[C@@H]1C[C@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
Peso molecular (g/mol) 466.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.2005
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.