Learn More
Ácido 1,2,3,4-tetrahidro-ß-carbolina-1-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrahydro-beta-carboline-1-carboxylic Acid |
| CAS | 6649-91-8 |
| Fórmula molecular | C12 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O2/c15-12(16)11-10-8(5-6-13-11)7-3-1-2-4-9(7)14-10/h1-4,11,13-14H,5-6H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)C1NCCc2c1[nH]c3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 216.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0899 |