Learn More
1,2,3,4-tetrahidro-beta-carbolina, TRC
Código de producto. 30418335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418335 1 g -
30417915 5 g 5 g
30417914 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2932501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16502-01-5
Fórmula molecular C11 H12 N2
Peso molecular (g/mol) 172.23
Sinónimo 1H-Pyrido[3,4-b]indole, 2,3,4,9-tetrahydro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 2,3,4,9-Tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole (ACI), 1,2,3,4-Tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole, 1,2,3,4-Tetrahydro-β-carboline, 1H,2H,3H,4H,9H-Pyrido[3,4-b]indole, 2,3,4,9-Tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole, 2,3,4,9-Tetrahydro-1H-β-carboline, Noreleagnine, Norharman, 1,2,3,4-tetrahydro-, Tetrahydro-β-carboline, Tetrahydronorharman, THBC, Tryptoline, 1,2,3,4-Tetrahydronorharmane
Nombre IUPAC 2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol
SMILES C1Cc2c(CN1)[nH]c3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydro-beta-carboline
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-4,12-13H,5-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1