Learn More
Clorhidrato de 1,2,3,4-tetrahidro-8-isoquinolinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrahydro-8-isoquinolinol Hydrochloride |
| CAS | 32999-38-5 |
| Fórmula molecular | C9H12ClNO |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO.ClH/c11-9-3-1-2-7-4-5-10-6-8(7)9;/h1-3,10-11H,4-6H2;1H |
| SMILES | Cl.Oc1cccc2CCNCc12 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-8-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 185.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0607 |