Learn More
1,2,3,4-tetrahidro-7-metoxicarbazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxycarbazole |
| CAS | 3382-43-2 |
| Fórmula molecular | C13H15NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7-Methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole, 2,3,4,9-Tetrahydro-7-methoxy-carbazole, NSC 298334 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO/c1-15-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14-13(11)8-9/h6-8,14H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2c3CCCCc3[nH]c2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-metoxi-2,3,4,9-tetrahidro-1H-carbazol |
| Peso molecular (g/mol) | 201.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.1154 |