Learn More
Ácido 1,2,3,4-tetrahidro-6-quinolinacarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10181022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10181022 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10181022 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00019DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydro-6-quinolinecarboxylic acid
CAS 5382-49-0
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H11NO2
Número MDL MFCD00957087
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline-6-carboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro, maybridge3_004537, 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-carboxylic acid
Clave InChI ARNALYPZOYPNAF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(NCCC2)C=C1
Nombre IUPAC ácido 1,2,3,4-tetrahidroquinolina-6-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 177.20
PubChem CID 2779641
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 97%