Learn More
Hidrobromuro de 1,2,3,4-tetrahidro-6,7-isoquinolinadiol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10761891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10761891 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10761891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 235060010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide
Nombre de nota 98%
CAS 52768-23-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H12NO2
Número MDL MFCD00078115
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydro isoquinoline-6,7-diol hydrobromide, norsalsolinol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol, bromide, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hcl, 6,7-dihydroxytetrahydroisoquinoline hydrobromide, 6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrobromide, 6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrobromide, 6,7-isoquinolinediol, 1,2,3,4-tetrahydro-, hydrobromide
Clave InChI MBFUSGLXKQWVDW-UHFFFAOYSA-O
SMILES OC1=CC2=C(C[NH2+]CC2)C=C1O
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-6,7-diol; hidrobromuro
Peso molecular (g/mol) 166.20
PubChem CID 2724460
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación