Learn More
Monoclorhidrato de 1,2,3,4-tetrahidro-6,7-dimetoxi-2-[(2E)-3-(1-metil-2-fenil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-il)-1-oxo-2-propenil]-isoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-[(2E)-3-(1-methyl-2-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)-1-oxo-2-propenyl]-isoquinoline Monohydrochloride |
| CAS | 521984-48-5 |
| Fórmula molecular | C28 H27 N3 O3 . H Cl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | SIS 3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H27N3O3.ClH/c1-30-27(19-8-5-4-6-9-19)22(23-10-7-14-29-28(23)30)11-12-26(32)31-15-13-20-16-24(33-2)25(34-3)17-21(20)18-31;/h4-12,14,16-17H,13,15,18H2,1-3H3;1H/b12-11+; |
| SMILES | Cl.COc1cc2CCN(Cc2cc1OC)C(=O)\C=C\c3c(c4ccccc4)n(C)c5ncccc35 |
| Nombre IUPAC | (E)-1-(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il)-3-(1-metil-2-fenilpirrolo[2,3-b]piridin-3-il)prop-2-en-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 489.993 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 489.182 |