Learn More
1,2,3,4-Tetrahidro-5-metoxicarbazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxycarbazole |
| CAS | 68962-14-1 |
| Fórmula molecular | C13H15NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,3,4,9-Tetrahydro-5-methoxy-1H-carbazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO/c1-15-12-8-4-7-11-13(12)9-5-2-3-6-10(9)14-11/h4,7-8,14H,2-3,5-6H2,1H3 |
| SMILES | COc1cccc2[nH]c3CCCCc3c12 |
| Nombre IUPAC | 5-metoxi-2,3,4,9-tetrahidro-1H-carbazol |
| Peso molecular (g/mol) | 201.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.1154 |