Learn More
Acetato de 1,2,3,4-tetrahidro-5-isoquinolinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrahydro-5-isoquinolinol Acetate |
| CAS | 164653-60-5 |
| Fórmula molecular | C11H15NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Acetate, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-isoquinolinol Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO.C2H4O2/c11-9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9;1-2(3)4/h1-3,10-11H,4-6H2;1H3,(H,3,4) |
| SMILES | CC(=O)O.Oc1cccc2CNCCc12 |
| Nombre IUPAC | ácido acético;1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-5-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 209.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1052 |