Learn More
1,2,3,4-tetrahidro-5-(2-oxiranilmetoxi)-(2R,3S)-rel-2,3-naftalenodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrahydro-5-(2-oxiranylmethoxy)-(2R,3S)-rel-2,3-naphthalenediol |
| CAS | 627081-12-3 |
| Fórmula molecular | C13 H16 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (2R,3S)-5-(Oxiran-2-ylmethoxy)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O4/c14-11-4-8-2-1-3-13(10(8)5-12(11)15)17-7-9-6-16-9/h1-3,9,11-12,14-15H,4-7H2/t9?,11-,12+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1Cc2cccc(OCC3CO3)c2C[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S)-5-(oxiran-2-ilmetoxi)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-2,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 236.264 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.105 |