Learn More
1,2,3,4-tetrahidro-4-(1-hidroxiciclohexil)-2-metil-7-isoquinolinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrahydro-4-(1-hydroxycyclohexyl)-2-methyl-7-isoquinolinol |
| CAS | 1187948-72-6 |
| Fórmula molecular | C16H23NO2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO2/c1-17-10-12-9-13(18)5-6-14(12)15(11-17)16(19)7-3-2-4-8-16/h5-6,9,15,18-19H,2-4,7-8,10-11H2,1H3 |
| SMILES | CN1CC(c2ccc(O)cc2C1)C3(O)CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | 4-(1-hidroxiciclohexil)-2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-7-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 261.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.1729 |