Learn More
1,2,3,4-Tetrahidro-2-naftilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462799 1 g 1 g
15472799 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66652.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2954-50-9 | Molecular Formula: C10H13N | Molecular Weight: 147.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2954-50-9
Fórmula molecular C10H13N
Peso molecular (g/mol) 147.221
Número MDL MFCD00045577
Clave InChI LCGFVWKNXLRFIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthylamine, 2-aminotetralin, 2-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-2-ylamine, chembl30294, 2-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, 2-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 2-amino-tetralin, tetralin-2-amine
PubChem CID 34677
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-amina
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CC1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthylamine
Cantidad 1 g
Beilstein 1102357
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido