Learn More
1,2,3,4-tetrahidro-2-naftol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10700761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10700761 1 g Frasco de vidrio 1 g
10590204 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10700761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271880010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 530-91-6 | C10H12O | 148.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-91-6
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.2
Número MDL MFCD00045575
Clave InChI JWQYZECMEPOAPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthol, 2-hydroxytetralin, 2-tetralinol, 2-hydroxytetraline, beta-tetralol, tetrahydronaphthol-2, 2-naphthalenol, 1,2,3,4-tetrahydro, .beta.-tetralol, ac-tetrahydro-beta-naphthol, 2-naphthol, 1,2,3,4-tetrahydro
PubChem CID 10747
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ol
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CC1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15.5°C
Color Marrón a Amarillo
Punto de ebullición 140°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5620 to 1.564
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 9369
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.