Learn More
Clorhidrato de 1,2,3,4-tetrahidro-2-metil-4,8-isoquinolindiol, TRC
Código de producto. 30427298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427298 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30427298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT295655100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
CAS 2514676-44-7
Fórmula molecular C10 H13 N O2 . Cl H
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride, 4,8-Isoquinolinediol','1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-','hydrochloride (1:1) (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-11-5-8-7(10(13)6-11)3-2-4-9(8)12;/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CC(O)c2cccc(O)c2C1
Nombre IUPAC 2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-4,8-diol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 215.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0713