Learn More
1,2,3,4-Tetrahidro-2-[2-(4-hidroxifenil)-1-metiletil]-4,6,8-isoquinolinetriol, TRC
Código de producto. 30136772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136772 5 mg 5 miligramos
30136457 10 mg 10 miligramos
17967444 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2943055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161040-25-1
Fórmula molecular C18 H21 N O4
Peso molecular (g/mol) 315.36
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-2-[2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-4,6,8-isoquinolinetriol
Nombre IUPAC 2-[1-(4-hidroxifenil)propano-2-il]-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-4,6,8-triol
SMILES CC(Cc1ccc(O)cc1)N2CC(O)c3cc(O)cc(O)c3C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydro-2-[2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-4,6,8-isoquinolinetriol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO4/c1-11(6-12-2-4-13(20)5-3-12)19-9-16-15(18(23)10-19)7-14(21)8-17(16)22/h2-5,7-8,11,18,20-23H,6,9-10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1471
Porcentaje de pureza >95%