Learn More
1,2,3,4-tetrahidro-11-metilcriseno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrahydro-11-methylchrysene |
| CAS | 54092-73-8 |
| Fórmula molecular | C19H18 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 11-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochrysene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18/c1-13-12-15-7-3-4-8-16(15)18-11-10-14-6-2-5-9-17(14)19(13)18/h2,5-6,9-12H,3-4,7-8H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc2CCCCc2c3ccc4ccccc4c13 |
| Nombre IUPAC | 11-metil-1,2,3,4-tetrahidrocriseno |
| Peso molecular (g/mol) | 246.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.1409 |